Documenti
CBR01330
Sigma-Aldrich
3-(5-Fluoro-1H-benzimidazol-2-yl)propanoic acid
AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1nc2cc(F)ccc2[nH]1
InChI
1S/C10H9FN2O2/c11-6-1-2-7-8(5-6)13-9(12-7)3-4-10(14)15/h1-2,5H,3-4H2,(H,12,13)(H,14,15)
BKAQRRKGTFCGHG-UHFFFAOYSA-N