Documenti fondamentali
BR139040
BRAND® scoop
volume 1000 mL, L 350 mm
Sinonimo/i:
Scoops
Scegli un formato
6 EA
57,00 €
57,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
57,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
57,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PE
natural
Produttore/marchio commerciale
BRAND 139040
Lunghezza
350 mm
Volume
1000 mL
Descrizione generale
The BRAND® Scoop is crafted from high-quality polyethylene (PE) and features a natural color for versatile use in laboratory and industrial applications. Designed for efficient handling and transfer of powders, granules, and other materials, this scoop offers durability and resistance to chemicals. Its ergonomic design ensures comfortable handling, making it easy to scoop and pour contents.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)