Key Documents
BOG00024
Sigma-Aldrich
2-(4-Methoxyphenyl)thiazol acetic acid
97%, AldrichCPR
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)-c2nc(CC(O)=O)cs2
InChI
1S/C12H11NO3S/c1-16-10-4-2-8(3-5-10)12-13-9(7-17-12)6-11(14)15/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,14,15)
HWRQFRXTBPYUEK-UHFFFAOYSA-N