Documenti
A32802
Sigma-Aldrich
N-Allyl-N′-(2-hydroxyethyl)thiourea
97%
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2NHCSNHCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCNC(=S)NCC=C