Documenti
944710343
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H45NP2
Peso molecolare:
361.53
Forma fisica
solution
Note legali
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.