937770
Electrode, Thin Film Flexible PET, Concentric
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Electrode coating: Au 3 µin
Inner pad diameter: 2 mm
Outer edge diameter: 9.2 mm
Outer pad thickness: 1 mm
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
substrate (PET (transparent))
Misura
49 × 16 × 0.17 mm
Peso
0.759 g
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)