Documenti
919829
Poly(styrene-(phenyl-13C6))
About This Item
Formula condensata:
[-CH(13C6H5)CH2-]n
Codice UNSPSC:
12162002
Purezza isotopica
≥99 atom % 13C
Forma fisica
solid
Spostamento di massa
M+6 (per repeating unit)
WGK 3