913820
Titania nanoparticles
dispersion, 5 wt. % in ethanol, 500 nm particle size
Sinonimo/i:
TiO2 nanoparticles, TiOxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dispersion
nanoparticles
Livello qualitativo
Concentrazione
5 wt. % in ethanol
Dimensione particelle
500 nm
InChI
1S/2O.Ti
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C
Articoli
Monodisperse TiO2 nanoparticles fill a gap in commercial sources, offering reliability for various applications.