Documenti
911895
D-Sorbitol-1,1,2,3,4,5,6,6-d8
98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6D8H6O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.22
Codice UNSPSC:
12142201
Purezza isotopica
98 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
O[C@@]([C@@]([C@]([C@](C([2H])(O)[2H])([2H])O)([2H])O)([2H])O)([2H])C([2H])(O)[2H]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1