Documenti fondamentali
907790
Sigma-Aldrich
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester
Sinonimo/i:
Absorbable isocyanate, Isocyanate
Scegli un formato
1 G
66,30 €
66,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
66,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H32N2O8
Peso molecolare:
524.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.23
66,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
powder
Colore
white to yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(=C=O)c1ccc(cc1)OCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCOc2ccc(cc2)N=C=O
InChI
NSHODRWCJJFXRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
6-(4-Isocyanato-phenoxy)-hexanoic acid 2-[6-(4-isocyanato-phenoxy)-hexanoyloxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)