88310
Theophylline-7-acetic acid
≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
1,3-Dimethylxanthine-7-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CC(O)=O)c2C1=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-11-7-6(8(16)12(2)9(11)17)13(4-10-7)3-5(14)15/h4H,3H2,1-2H3,(H,14,15)
HCYFGRCYSCXKNQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADORA2B(136)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2