Documenti fondamentali
86713
Sigma-Aldrich
Tetraethylphosphonium bromide
≥99.0%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2)4P(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.12
Beilstein:
3912956
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥99.0%
Punto di fusione
333-335 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[P+](CC)(CC)CC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)