Documenti
855251
Sigma-Aldrich
5-Carbethoxy-2-thiouracil
98%
Sinonimo/i:
2-Thioisoorotic acid ethyl ester, 5-Carbethoxy-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Ethyl 2-thiouracil-5-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
249-255 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1cnc(S)nc1O