Documenti fondamentali
81535
Sigma-Aldrich
Polystyrene A-Br
suitable for peptide synthesis, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Br loading
Sinonimo/i:
(2-Bromoethyl)polystyrene
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
Grado di funzionalizzazione
0.8-1.2 mmol/g Br loading
Matrice
crosslinked with 1% DVB
Dimensione particelle
500-560 μm
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Brominated polystyrene is a core matrix for the preparation of various functionalized polystyrene resins for solid phase peptide synthesis (SPPS) and solid phase organic synthesis (SPOS).
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)