799505
Ethane diamine cycloimine organic cage
Sinonimo/i:
CC1, Cage 1
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>98%
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1(/C=N/CC/N=C/C2=CC(/C=N/CC/N=C/3)=CC(/C=N/CC/N=C/4)=C2)=CC(/C=N/CC/N=C/C5=CC4=CC6=C5)=CC(/C=N/CC/N=C/C7=CC3=CC(/C=N/CC/N=C/6)=C7)=C1
InChI
1S/C48H48N12/c1-2-50-26-38-15-41-18-42(16-38)30-54-8-10-58-34-46-20-44-22-48(24-46)36-60-12-11-59-35-47-21-43(19-45(23-47)33-57-9-7-53-29-41)31-55-5-3-51-27-39-13-37(25-49-1)14-40(17-39)28-52-4-6-56-32-44/h13-36H,1-12H2/b49-25+,50-26+,51-27+,52-28+,53-29+,54-30+,55-31+,56-32+,57-33+,58-34+,59-35+,60-36+
GUTZSUDNSFKJNV-WMKISWKQSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3