797286
2,5-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,1-dimethyl-3,4-diphenyl-1H-silole
96%
Sinonimo/i:
1,1-Dimethyl-2,5-bis[4-(azidomethyl)phenyl]-3,4-diphenylsilole, 2,5-Bis[4-(azidomethyl)phenyl]-1,1-dimethyl-3,4-diphenylsilacyclopenta-2,4-diene, Silole-N3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
C[Si]1(C)C(C2=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)C(C4=CC=CC=C4)=C1C5=CC=C(CN=[N+]=[N-])C=C5
InChI
1S/C32H28N6Si/c1-39(2)31(27-17-13-23(14-18-27)21-35-37-33)29(25-9-5-3-6-10-25)30(26-11-7-4-8-12-26)32(39)28-19-15-24(16-20-28)22-36-38-34/h3-20H,21-22H2,1-2H3
ZMHVJCSUTIHLNO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.