779318
1-Azido-2-bromobenzene solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Sinonimo/i:
2-Bromophenyl azide solution
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
solution
Concentrazione
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
Impurezze
≤2.0% water
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Brc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
QOVQEONXPGQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-27.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-33 °C