Documenti
773573
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,2′:5′,2′′-terthiophene
97%
Sinonimo/i:
2-Bromo-5,2′:5′,2′′-terthiophene, 5-Bromo-α-terthienyl
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H7BrS3
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
135-138 °C
Stringa SMILE
Brc1ccc(s1)-c2ccc(s2)-c3cccs3
InChI
1S/C12H7BrS3/c13-12-6-5-11(16-12)10-4-3-9(15-10)8-2-1-7-14-8/h1-7H
HNMURGGRBMOMLO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3