Documenti fondamentali
771589
Sigma-Aldrich
Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](2,4-pentanedionato-O2,O4)iridium(III)
≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(ppy)2Ir(acac), Bis[2-(2-pyridinyl-N)phenyl-C](acetylacetonato)iridium(III), Ir(ppy)2(acac)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H23IrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
599.70
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
349-356 °C
λmax
261 nm in dichloromethane
Fluorescenza
λem 314 nm in THF
Stringa SMILE
CC(=O)[CH-]C(C)=O.[Ir+](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4
InChI
1S/2C11H8N.C5H7O2.Ir/c2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-4(6)3-5(2)7;/h2*1-6,8-9H;3H,1-2H3;/q;;-1;+1
MCAGFPRRYUPGMD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(ppy)2Ir(acac) used in green phosphorescent OLED devices as dopant/emitter achieved high brightness of 130800 cd m_2 at a current density of 1550 mA cm_2 (13 V), and high quantum efficiency (15~16%).
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Phenylcarbazole-dipyridyl triazole hybrid as bipolar host material for phosphorescent OLEDs"
Journal of Materials Chemistry, 22, 5410-5418 (2012)