Documenti
762466
Sigma-Aldrich
Tyr-Glu-Asn-(Pro-13C5,15N)-Arg-Asn-Val-Gly-Ser trifluoroacetate salt
≥99% 13C, ≥98% 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Formula condensata:
YENP(13C515N)RNVGS
Peso molecolare:
1025.03
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99% 13C
≥98% 15N
Saggio
≥95% (CP)
Forma fisica
solid
tecniche
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Spostamento di massa
M+6
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C([15N]1[13C@@H]([13CH2][13CH2][13CH2]1)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](C(C)C)C(NCC(N[C@@H](CO)C(O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)=O)[C@H](CC2=CC=C(C=C2)O)N.OC(C(F)(F)F)=O
InChI
1S/C43H66N14O16.C2HF3O2/c1-20(2)34(40(70)50-18-32(62)51-28(19-58)42(72)73)56-38(68)26(16-30(45)60)54-36(66)24(5-3-13-49-43(47)48)53-39(69)29-6-4-14-57(29)41(71)27(17-31(46)61)55-37(67)25(11-12-33(63)64)52-35(65)23(44)15-21-7-9-22(59)10-8-21;3-2(4,5)1(6)7/h7-10,20,23-29,34,58-59H,3-6,11-19,44H2,1-2H3,(H2,45,60)(H2,46,61)(H,50,70)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,69)(H,54,66)(H,55,67)(H,56,68)(H,63,64)(H,72,73)(H4,47,48,49);(H,6,7)/t23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,34-;/m0./s1/i4+1,6+1,14+1,29+1,57+1;
BRALCSSLGYRZJY-JOACJLRBSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3