Documenti
762172
Sigma-Aldrich
Diethyl 3-bromobenzylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
Diethyl m-bromobenzylphosphonate, [(3-Bromophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H16BrO3P
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.523
Densità
1.343 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCOP(=O)(Cc1cccc(Br)c1)OCC
InChI
1S/C11H16BrO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-6-5-7-11(12)8-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
KVNNRCDDRDXWIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available