758094
2-Hydrazinopyrimidine hydrate
95%
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
110-115 °C
Stringa SMILE
NNc1ncccn1
InChI
1S/C4H6N4/c5-8-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,5H2,(H,6,7,8)
QDGHXQFTWKRQTG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3