Key Documents
755036
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
58-63 °C
Stringa SMILE
CC1(CC1(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C5H6F2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
HLFLYOQLHYYNLT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup