Documenti
753718
Sigma-Aldrich
Pyridazine-3-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
3-Cyanopyridazine, 3-Pyridazinecarbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
43-48 °C
Stringa SMILE
N#Cc1cccnn1
InChI
1S/C5H3N3/c6-4-5-2-1-3-7-8-5/h1-3H
PJESVVYWPFAJCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3