Documenti fondamentali
751839
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H2Cl2IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.89
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
74-79 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(I)c(Cl)n1
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
DPCQIHCGMIPSQV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liang Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6580-6586 (2008-08-08)
A new approach wherein steric interactions between substituents of unsymmetrical bis(4-pyridyl)acetylene ligands dictate the self-selection of single isomers of [4 + 4] self-assembled squares is presented. Each [4 + 4] self-assembly is characterized by multinuclear (31)P and (1)H NMR spectroscopies