Documenti
750352
Sigma-Aldrich
3-(Fmoc-amino)benzonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H16N2O2
Peso molecolare:
340.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
165-170 °C
Gruppo funzionale
Fmoc
Stringa SMILE
O=C(Nc1cccc(c1)C#N)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H16N2O2/c23-13-15-6-5-7-16(12-15)24-22(25)26-14-21-19-10-3-1-8-17(19)18-9-2-4-11-20(18)21/h1-12,21H,14H2,(H,24,25)
SMYGNDZAWDSFSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3