Documenti
747866
Sigma-Aldrich
6-Chloro-8-fluoroquinoline
95%
Sinonimo/i:
8-Fluoro-6-chloroquinoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5ClFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
76-81 °C
Stringa SMILE
ClC1=CC2=C(N=CC=C2)C(F)=C1
InChI
1S/C9H5ClFN/c10-7-4-6-2-1-3-12-9(6)8(11)5-7/h1-5H
VRDHJZRIMIKGRW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3