745839
ICBA
99.9% (HPLC)
Sinonimo/i:
1′,1′′,4′,4′′-Tetrahydro-di[1,4]methanonaphthaleno[1,2:2′,3′,56,60:2′′,3′′][5,6]fullerene-C60, C60 derivative, indene-C60 bisadduct
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
236-241 °C
Descrizione generale
Applicazioni
Solar Cell (OPV) Device Performance:
ITO/PEDOT:PSS/P3HT:ICBA(1.5:1)/LiF/Al
- Short-circuit current density (Jsc): 10.53 mA/cm2
- Open-circuit voltage (Voc): 0.83 V
- Fill Factor (FF): 0.60
- Power Conversion Efficiency (PCE): 5.26 %
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
IR sensitization of an indene-C60 bisadduct (ICBA) in ternary organic solar cells
Articoli
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.