744158
Dimethylamine
≥99.8%
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.55 (15 °C, vs air)
Tensione di vapore
1277 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquefied gas
Temp. autoaccensione
753 °F
Limite di esplosione
14.4 %
P. eboll.
7 °C (lit.)
Punto di fusione
−93 °C (lit.)
Densità
0.68 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- In the hydroaminoalkylation of alkenes using a transition metal.
- To prepare dimethylformamide by reacting with carbon dioxide and hydrogen.
Confezionamento
Altre note
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
19.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-6.7 °C - closed cup