Documenti
739022
Sigma-Aldrich
Bis[2-(di-tert-butylphosphino)ethyl]amine solution
10 wt. % in THF
Sinonimo/i:
Bis(2-(di-tert-butylphosphino)ethyl)amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H45NP2
Peso molecolare:
361.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: ligand
Concentrazione
10 wt. % in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.418
Densità
0.911 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)(C)P(CCNCCP(C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H45NP2/c1-17(2,3)22(18(4,5)6)15-13-21-14-16-23(19(7,8)9)20(10,11)12/h21H,13-16H2,1-12H3
MJYKYLNPIGDVEF-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Sold under license from Kanata for research purposes only. WO 2004096735.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C