738956
5-Chloro-quinolin-8-yloxy-2,3,4-13C3-acetic-13C2-acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinonimo/i:
Cloquintocet-2,3,4-13C3-(acetic acid-13C2), [(5-Chloro-8-quinolinyl)oxy-2,3,4-13C3)]acetic-13C2-acid
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
97% (CP)
Forma fisica
solid
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2]Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C11H8ClNO3/c12-8-3-4-9(16-6-10(14)15)11-7(8)2-1-5-13-11/h1-5H,6H2,(H,14,15)/i1+1,2+1,5+1,6+1,10+1
ICJSJAJWTWPSBD-IXNCORAESA-N
Applicazioni
Confezionamento
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3