Documenti
738085
Sigma-Aldrich
Isophorone-2,4,4,6,6-d5
97 atom % D, 95% (CP)
Sinonimo/i:
3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one-2,4,4,6,6-d5
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9D5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Purezza isotopica
97 atom % D
Saggio
95% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
mass spectrometry (MS): suitable
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Punto di fusione
-8 °C (lit.)
Densità
0.956 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]C1=C(C)C([2H])([2H])C(C)(C)C([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C9H14O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h4H,5-6H2,1-3H3/i4D,5D2,6D2
HJOVHMDZYOCNQW-FIFBNPHPSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96.0 °C - closed cup