Documenti
736848
Sigma-Aldrich
Chlorotris(triethylsilyl)silane
Sinonimo/i:
Supersilyl TES
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H45ClSi4
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.34
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.535
Densità
0.941 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC[Si](CC)(CC)[Si](Cl)([Si](CC)(CC)CC)[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C18H45ClSi4/c1-10-20(11-2,12-3)23(19,21(13-4,14-5)15-6)22(16-7,17-8)18-9/h10-18H2,1-9H3
PWDJKBJJIRTHAW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
The Yamamoto group has employed several applications in catalysis.