735779
Magnesium
ingot, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Magnesium element
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
≥99% trace metals basis
Forma fisica
ingot
Temp. autoaccensione
950 °F
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × Largh. × Alt.
100 mm × 100 mm × 50 mm
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
I clienti hanno visto anche
Articoli
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.