Documenti
72722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-(3-pyridyl)-β-Ala-OH
≥96.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-3-(Boc-amino)-3-(3-pyridyl)propionic acid, L-Boc-3-(3-pyridyl)-β-alanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H18N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(O)=O)c1cccnc1