Documenti fondamentali
721115
Sigma-Aldrich
2-methoxy-6-(tributylstannyl)pyridine
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H33NOSn
Peso molecolare:
398.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Saggio:
96%
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.512
P. ebollizione
309.3-313.3 °C
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1cccc(OC)n1
InChI
1S/C6H6NO.3C4H9.Sn/c1-8-6-4-2-3-5-7-6;3*1-3-4-2;/h2-4H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
IEIMCQVOGICOFA-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)