Documenti fondamentali
717029
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(trimethylsilyl)thiazole
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10BrNSSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Stato
liquid
Densità
1.384 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)c1nc(Br)cs1
InChI
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-8-5(7)4-9-6/h4H,1-3H3
WLQGXFSBIGJXDA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
180.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
82.2 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)