Documenti
712787
Sigma-Aldrich
2-Azido-β-D-glucose tetraacetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19N3O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.32
Beilstein:
4337930
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D +2.9±0.4°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)C(N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O10/c1-5(17)22-4-8-10(26-13(20)21)11(23-6(2)18)9(15-16-14)12(25-8)24-7(3)19/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9?,10-,11-,12-/m1/s1
NKGUHWHPMGOFTK-XBINAETPSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
A short synthesis of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D- glucopyranose and the corresponding alpha-glucosyl chloride from D-mannose.
V Pavliak et al.
Carbohydrate research, 210, 333-337 (1991-03-20)