Key Documents
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
98%
Sinonimo/i:
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H16N2 · C3H3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.5% (GC)
98%
Forma fisica
powder
Impurezze
≤0.5% water
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)