Documenti
709956
Sigma-Aldrich
P,P′-(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis[N,N,N′,N′-tetraethyl-phosphonous diamide]
97%
Sinonimo/i:
Xantphos based ligand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H52N4OP2
Numero CAS:
Peso molecolare:
558.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Cross Couplings
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
99-104 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CCN(CC)P(N(CC)CC)c1cccc2c1Oc3c(cccc3C2(C)C)P(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C31H52N4OP2/c1-11-32(12-2)37(33(13-3)14-4)27-23-19-21-25-29(27)36-30-26(31(25,9)10)22-20-24-28(30)38(34(15-5)16-6)35(17-7)18-8/h19-24H,11-18H2,1-10H3
APRIDPKHBSWSHQ-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3