708275
1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)-[1,3,2]diazaphospholidine 2-oxide
97%
Sinonimo/i:
1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-1,3,2-diazaphospholidine 2-oxide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
205-210 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2CCN(c3c(cccc3C(C)C)C(C)C)[PH]2=O
InChI
1S/C26H39N2OP/c1-17(2)21-11-9-12-22(18(3)4)25(21)27-15-16-28(30(27)29)26-23(19(5)6)13-10-14-24(26)20(7)8/h9-14,17-20,30H,15-16H2,1-8H3
SQYNIVDXVZPMLW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for:
- Dehydrative direct arylations of arenes
- Aryl-(hetero)aryl coupling by activation of C-Cl and C-F bonds
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)