Documenti
706744
Sigma-Aldrich
1-Allyl-2-methylbenzene
97%
Sinonimo/i:
2-Allyltoluene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.517
Densità
0.895 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1CC=C
InChI
1S/C10H12/c1-3-6-10-8-5-4-7-9(10)2/h3-5,7-8H,1,6H2,2H3
SVIHJJUMPAUQNO-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
54.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2