Documenti fondamentali
706108
Sigma-Aldrich
Potassium 4-iodophenyltrifluoroborate
≥96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4BF3IK
Peso molecolare:
309.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96%
Stato
powder
Punto di fusione
141-148 °C
Gruppo funzionale
iodo
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H4BF3I.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H;/q-1;+1
WTXNSBOVCAXUGV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Peggy E Williams et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1848-1860 (2018-06-06)
In the gas phase, arylperoxyl forming reactions play a significant role in low-temperature combustion and atmospheric processing of volatile organic compounds. We have previously demonstrated the application of charge-tagged phenyl radicals to explore the outcomes of these reactions using ion