Documenti fondamentali
702536
Sigma-Aldrich
2-(4-Pyridyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8N2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
290-313 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2ccncc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-2-4-11-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
WAIPVXWDQQHMQG-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)