Documenti
701459
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-iodo-3-nitropyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Iodo-3-nitropyridin-2-ol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3IN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
252-256 °C
Stringa SMILE
Oc1ncc(I)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3IN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
JCNPQYWDKONAFU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3