Documenti
700983
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxybenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6ClFO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
77-81 °C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1F)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6ClFO3S/c1-12-7-3-2-5(4-6(7)9)13(8,10)11/h2-4H,1H3
QIVDOYCKCLEKPL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges