Documenti
698199
Sigma-Aldrich
cis-1-Propenylboronic acid MIDA ester
Sinonimo/i:
cis-1-Propene-1-boronic acid MIDA ester, cis-6-Methyl-2-(1-propenyl)-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12BNO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Punto di fusione
99-110 °C
Stringa SMILE
C\C=C/B1OC(=O)CN(C)CC(=O)O1
InChI
1S/C8H12BNO4/c1-3-4-9-13-7(11)5-10(2)6-8(12)14-9/h3-4H,5-6H2,1-2H3/b4-3-
PKQGENZEEBZVIL-ARJAWSKDSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3