697656
3-Nitrophenylsulfur pentafluoride
95%
About This Item
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
P. eboll.
106 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.662 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C6H4F5NO2S/c7-15(8,9,10,11)6-3-1-2-5(4-6)12(13)14/h1-4H
FSTNQYCPXJMFMT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C