Documenti fondamentali
694991
Sigma-Aldrich
5-Hexenylboronic acid
Sinonimo/i:
Hex-5-enylboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H13BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Stato
solid
Punto di fusione
67-73 °C
Gruppo funzionale
allyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)CCCCC=C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2,8-9H,1,3-6H2
JXFKAWIGNACKQN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
may contain varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)