Documenti
692638
Sigma-Aldrich
4-Benzylphenylboronic acid pinacol ester
97%
Sinonimo/i:
2-(4-Benzylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H23BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
89-94 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cc3ccccc3)cc2
InChI
1S/C19H23BO2/c1-18(2)19(3,4)22-20(21-18)17-12-10-16(11-13-17)14-15-8-6-5-7-9-15/h5-13H,14H2,1-4H3
FPLGWDLJBAAWHO-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3